Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCF4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-179
PRSI31-179EA 660 EUR InStock
PRSI31-179
Anti-TCF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TCF4 encodes transcription factor 4, a basic helix-turn-helix transcription factor. The protein recognizes an Ephrussi-box ('E-box') binding site ('CANNTG') - a motif first identified in immunoglobulin enhancers. TCF4 is expressed predominantly in pre-B-cells, although it is found in other tissues as well.TCF4 encodes transcription factor 4, a basic helix-turn-helix transcription factor. The protein recognizes an Ephrussi-box ('E-box') binding site ('CANNTG') - a motif first identified in immunoglobulin enhancers. TCF4 is expressed predominantly in pre-B-cells, although it is found in other tissues as well. TCF4 is known to produce multiple transcripts; however as the complete structure is only known for the transcript that encodes the b isoform, that is the variant presented here.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TCF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité