Anti-GTF2H1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
31-190
PRSI31-190EA 601 EUR InStock
PRSI31-190
Anti-GTF2H1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcription Factor IIH, polypeptide 1.
Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GTF2H1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité