Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR2F2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-192
PRSI31-192EA 660 EUR InStock
PRSI31-192
Anti-NR2F2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NR2F2, an orphan member of the nuclear hormone receptor superfamily, acts as a transcriptional repressor by antagonizing the functions of other nuclear hormone receptors and by actively silencing transcription. However, in certain contexts, NR2F2 stimulates transcription directly. NR2F2, MyoD and p300 interact in a competitive manner, and that increasing amounts of NR2F2 have the ability to reduce the interaction between myoD and p300 invitro. NR2F2 post-transcriptionally regulates myoD activity/function, and that crosstalk between orphan nuclear receptors and the myogenic bHLH proteins has functional consequences for differentiation.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NR2F2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité