L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-IRF8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
31-202
PRSI31-202EA 660 EUR InStock
PRSI31-202
Anti-IRF8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Interferon regulatory factor 8 (IRF8, interferon consensus sequence-binding protein, Ion ChannelSBP) is a transcription factor of the interferon (IFN) regulatory factor (IRF) family. Proteins of this family are composed of a conserved DNA-binding domain in the N-terminal region and a divergent C-terminal region that serves as the regulatory domain. The IRF family proteins bind to the IFN-stimulated response element (ISRE) and regulate expression of genes stimulated by type I IFNs, namely IFN-. and IFN-.. IRF family proteins also control expression of IFN-. and IFN-.-regulated genes that areMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité