Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRF8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-203
PRSI31-203EA 601 EUR InStock
PRSI31-203
Anti-IRF8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Interferon consensus sequence-binding protein (Ion ChannelSBP) is a transcription factor of the interferon (IFN) regulatory factor (IRF) family. Proteins of this family are composed of a conserved DNA-binding domain in the N-terminal region and a divergent C-terminal region that serves as the regulatory domain. The IRF family proteins bind to the IFN-stimulated response element (ISRE) and regulate expression of genes stimulated by type I IFNs, namely IFN-alpha and IFN-beta. IRF family proteins also control expression of IFN-alpha and IFN-beta-regulated genes that are induced by viral infection.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IRF8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité