L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-POU3F2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
31-205
PRSI31-205EA 660 EUR InStock
PRSI31-205
Anti-POU3F2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
N-Oct-3 (POU3F2) is a protein belonging to a large family of transcription factors that bind to the octameric DNA sequence ATGCAAAT. Most of these proteins share a highly homologous region, referred to as the POU domain, which occurs in several mammalian transcription factors, including the octamer-binding proteins Oct1 (POU2F1) and Oct2 (POU2F2), and the pituitary protein Pit1 (PIT1). Class III POU genes are expressed predominantly in the CNS. It is likely that CNS-specific transcription factors such as these play an important role in mammalian neurogenesis by regulating their diverseMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité