Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFAP2A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-210
PRSI31-210EA 601 EUR InStock
PRSI31-210
Anti-TFAP2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TFAP2A is a sequence-specific DNA-binding protein that interacts with inducible viral and cellular enhancer elements to regulate transcription of selected genes. AP-2 factors bind to the consensus sequence 5'-GCCNNNGGC-3' and activate genes involved in a large spectrum of important biological functions including proper eye, face, body wall, limbs and neural tube development. They also suppress a number of genes including MCAM/MUC18, C/EBP alpha and MYC. AP-2 alpha is the only AP-2 protein required for early morphogenesis of the lens vesicleAP2-alpha is a 52-kD retinoic acid-inducible and developmentally regulated activator of transcription that binds to a consensus DNA-binding sequence CCCCAGGC in the SV40 and metallothionein (MIM 156350) promoters.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TFAP2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité