Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GTF2E1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-216
PRSI31-216EA 660 EUR InStock
PRSI31-216
Anti-GTF2E1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The general transcription factor TFIIE has an essential role in eukaryotic transcription initiation together with RNA polymerase II and other general factors. Human TFIIE consists of two subunits of relative molecular mass 57,000 (TFIIE-alpha) and 34,000 (TFIIE-beta) and joins the preinitiation complex after RNA polymerase II and TFIIF. TFIIE-alpha is necessary for transcription initiation together with TFIIE-beta, and recombinant TFIIE-alpha can fully replace the natural subunit in an in vitro transcription assay. Its sequence contains several interesting structural motifs (leucine repeat, zinc finger and helix-turn-helix) and sequence similarities to bacterial sigma factors that suggest direct involvement in the regulation of transcription initiation

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GTF2E1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité