Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GTF2H2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-217
PRSI31-217EA 537 EUR InStock
PRSI31-217
Anti-GTF2H2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GTF2 is encoded by a gene that is part of a 500 kb inverted duplication on chromosome 5q13. This duplicated region contains at least four genes and repetitive elements which make it prone to rearrangements and deletions. The repetitiveness and complexity of the sequence have also caused difficulty in determining the organization of this genomic region. This gene is within the telomeric copy of the duplication. Deletion of this gene sometimes accompanies deletion of the neighboring SMN1 gene in spinal muscular atrophy (SMA) patients but it is unclear if deletion of this gene contributes to the SMA phenotype. This gene encodes the 44 kDa subunit of RNA polymerase II transcription initiation factor IIH which is involved in basal transcription and nucleotide excision repair. Transcript variants for this gene have been described, but their full length nature has not been determined. A second copy of this gene within the centromeric copy of the duplication has been described in the literature. It is reported to be different by either two or four base pairs; however, no sequence data is currently available for the centromeric copy of the gene.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GTF2H2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité