Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEBPA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-223
PRSI31-223EA 660 EUR InStock
PRSI31-223
Anti-CEBPA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CEBPA is a bZIP transcription factor which can bind as a homodimer to certain promoters and enhancers. It can also form heterodimers with the related proteins CEBP-beta and CEBP-gamma. It has been shown to bind to the promoter and modulate the expression of the gene encoding leptin, a protein that plays an important role in body weight homeostasis. Also, CEBPA can interact with CDK2 and CDK4, thereby inhibiting these kinases and causing growth arrest in cultured cells.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CEBPA
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité