Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JUNB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-234
PRSI31-234EA 601 EUR InStock
PRSI31-234
Anti-JUNB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The c-Jun proto-oncogene was first identified as the cellular homolog of the avian sarcoma virus v-Jun oncogene. The c-Jun protein, along with c-Fos, is a component of the AP-1 transcriptional complex. c-Jun can form either Jun/Jun homodimers or Jun/Fos heterodimers via the leucine repeats in both proteins. Jun B and Jun D, have been shown to be almost identical to c-Jun in their C-terminal regions, which are involved in dimerization and DNA binding, whereas their N-terminal domains, which are involved in transcriptional activation, diverge. JunB is involved in many types of human carcinoma including T-cell lymphomas, CML,primary cutaneous lymphomas. Aberrantly expressed c-Jun and JunB are a hallmark of Hodgkin lymphoma cells, stimulate proliferation and synergize with NF-kappa B. JunB potentiates function of BRCA1 activation domain 1 (AD1) through a coiled-coil-mediated interaction.JunB is an important regulator of erythroid Differentiation.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: JUNB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité