Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SUB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-238
PRSI31-238EA 537 EUR InStock
PRSI31-238
Anti-SUB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PC4 (activated RNA polymerase II transcription cofactor 4) is a transcriptional coactivator, possessing the ability to suppress promoter-driven as well as nonspecific transcription via its DNA binding activity. The repressive activity of PC4 on promoter-driven transcription is alleviated by transcription factor TFIIH. TFIIH protects promoters from PC4-mediated repression by relieving the topological constraint imposed by PC4 through the ERCC3 helicase activity.

Antibody is supplied as total IgG.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 200 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SUB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité