L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-PAX7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
31-257
PRSI31-257EA 660 EUR InStock
PRSI31-257
Anti-PAX7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PAX7 is a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. Members of this gene family typically contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. These genes play critical roles during fetal development and cancer growth. The specific function of the paired box gene 7 is unknown but speculated to involve tumor suppression since fusion of this gene with a forkhead domain family member has been associated with alveolar rhabdomyosarcoma. Alternative splicing in this gene has produced two known products but the biological significance of the variants isMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité