Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LCN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-310
PRSI31-310EA 660 EUR InStock
PRSI31-310
Anti-LCN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LCN1 could play a role in taste reception. LCN1 could be necessary for the concentration and delivery of sapid molecules in the gustatory system. LCN1 can bind various ligands, with chemical structures ranging from lipids and retinoids to the macrocyclic antibiotic rifampicin and even to microbial siderophores. LCN1 exhibits an extremely wide ligand pocket.The protein encoded by this gene belongs to the lipocalin family. Lipocalins are a group of extracellular proteins that are able to bind lipophiles by enclosure within their structures to minimize solvent contact. This protein may bind hydrophobic ligands and inhibit cysteine proteinases. It may also play a role in taste reception.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LCN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité