Anti-TM9SF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
31-344
PRSI31-344EA 601 EUR InStock
PRSI31-344
Anti-TM9SF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TM9SF1 may function as channel, small molecule transporter or receptor.
Antibody is purified by protein A chromatography method.
Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: TM9SF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité