Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TGFBR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
31-354
PRSI31-354EA 601 EUR InStock
PRSI31-354
Anti-TGFBR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TGFBR2 is a member of the Ser/Thr protein kinase family and the TGFB receptor subfamily. The protein is a transmembrane protein that has a protein kinase domain, forms a heterodimeric complex with another receptor protein, and binds TGF-beta. This receptor/ligand complex phosphorylates proteins, which then enter the nucleus and regulate the transcription of a subset of genes related to cell proliferation. Mutations in its gene have been associated with Marfan Syndrome, Loeys-Deitz Aortic Aneurysm Syndrome, and the development of various types of tumors.This gene is a member of the Ser/Thr protein kinase family and the TGFB receptor subfamily. It encodes a transmembrane protein that has a protein kinase domain, forms a heterodimeric complex with another receptor protein and binds TGF-beta. This receptor/ligand complex phosphorylates proteins which then enter the nucleus and regulate the transcription of a subset of genes related to cell proliferation. Mutations in this gene have been associated with Marfan Syndrome, Loeys-Deitz Aortic Aneurysm Syndrome, and the development of various types of tumors. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TGFBR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité