Human Ipaf Peptide (14 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
3107P
PRSI3107PEA 122 EUR InStock
PRSI3107P
Human Ipaf Peptide (14 aa in the center)
Protéines et Peptides
Ipaf peptide is used for blocking the activity of Ipaf antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité