Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFSF15 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3109
PRSI3109EA 435 EUR InStock
PRSI3109
Anti-TNFSF15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TL1A Antibody: Members in the TNF and its receptor superfamilies regulate immune responses and induce apoptosis. DR3 (also termed Wsl-1, Apo-3, TRAMP, and LARD) is preferentially expressed by T lymphocytes and upregulated during T cell activation. The ligand for DR3 was recently identified and designated TL1A. TL1A also binds decoy receptor DcR3/TR6, which is expressed in several lung and colon carcinomas and in some normal tissues. TL1A induces apoptosis and NF-kappa B activation in DR3 expressing cells, which is antagonized by DcR3. TL1A is upregulated by proinflammatory cytokines TNF and IL-1. TL1A is a longer variant of TL1 (also called VEGI).

Type:
Antigen: TNFSF15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité