Human ATR peptide (13 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
3117P
PRSI3117PEA 122 EUR InStock
PRSI3117P
Human ATR peptide (13 aa in the center)
Protéines et Peptides
ATR peptide is used for blocking the activity of ATR antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité