Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRAF6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3129
PRSI3129EA 435 EUR InStock
PRSI3129
Anti-TRAF6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRAF6 Antibody: Signals from the IL-1 receptor (IL-1R)/Toll-like receptor (TLR) and TNF receptor (TNFR) superfamilies are critical for regulating the function of antigen-presenting cells. Signals transduced by these molecules lead to increased expression and activation of transcription factors such as NF-kappa B. TNF receptor-associated factor 6 (TRAF6) is unique in that it is a signaling adapter molecule common to both families. TRAF6 is important in cytokine production, dendritic cell (DC) maturation, and the T cell stimulatory capacity of DCs in response to TLR and CD40 ligands. It can be activated in the IL-1R/TLR signaling pathway by IL-1 receptor-associated kinase 1 (IRAK-1) or by other TLR adaptor molecules such as TRIF. Also, it has been shown that TRAF6 can interact directly with TNFR family members CD40 and RANK.

Type:
Antigen: TRAF6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité