Human TRAF6 peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3129P
PRSI3129PEA 122 EUR InStock
PRSI3129P
Human TRAF6 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TRAF6 peptide is used for blocking the activity of TRAF6 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité