Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PHAP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3151
PRSI3151EA 435 EUR InStock
PRSI3151
Anti-PHAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PHAP I Antibody: Apoptosis is related to many diseases and development. Caspase-9 plays a central role in cell death induced by a variety of apoptosis activators. Cytochrome c, after released from mitochondria, binds to Apaf-1, which forms an apoptosome that in turn binds to and activate procaspase-9. Activated caspase-9 cleaves and activates the effector caspases (caspase-3, -6 and -7), which are responsible for the proteolytic cleavage of many key proteins in apoptosis. The tumor suppressor putative HLA-DR-associated proteins (PHAPs) were recently identified as important regulators of mitochondrion apoptosis. PHAP appears to facilitate apoptosome-medicated caspase-9 activation and to stimulate the mitochondrial apoptotic pathway. PHAP was also shown to oppose both Ras- and Myc-medicated cell transformation.

Type:
Antigen: PHAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité