Human PHAP peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
3152P
PRSI3152PEA 122 EUR InStock
PRSI3152P
Human PHAP peptide
Protéines et Peptides
PHAP peptide is used for blocking the activity of PHAP antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité