L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-TIRAP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
3157
PRSI3157EA 435 EUR InStock
PRSI3157
Anti-TIRAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TIRAP Antibody: Toll-like receptors (TLRs) are signaling molecules that recognize different microbial products during infection and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. These proteins act through adaptor molecules such as TIRAP and MyD88 to activate various kinases and transcription factors. In TIRAP-deficient mice, TLR signaling in response to TLR2 ligands (using either TLR1 and TLR6 as co-receptors) is totally abolished, suggesting that MyD88 and TIRAP work together and are both required for TLR2 signaling. Furthermore, these mice are also resistantMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité