Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3171
PRSI3171EA 435 EUR InStock
PRSI3171
Anti-PARC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PARC Antibody: The continued localization of p53 to the nucleus is essential for its function as a tumor suppressor. PARC, a large, Parkin-like ubiquitin ligase has recently been identified as a cytoplasmic anchor protein in p53-associated protein complexes. In the absence of stress, PARC inactivation results in nuclear localization of p53 and activation of p53-dependent apoptosis, while overexpression of this protein promoted cytoplasmic sequestration of p53. Surprisingly, PARC knockout mice were viable and exhibited no obvious phenotype, suggesting that other proteins, such as the highly related cullin family of E3 ubiquitin ligases, may perform similar functions in the absence of PARC. Additionally, it has been suggested that p53 binding to PARC may serve to control PARC function.

Type:
Antigen: PARC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité