Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3173
PRSI3173EA 415 EUR InStock
PRSI3173
Anti-TRIF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRIF Antibody: TRIF is a member of the Toll/interleukin-1 receptor (TIR) family, a group of proteins that include the Toll-like receptors (TLRs). TLRs are signaling molecules that recognize different pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. TRIF, along with other molecules such as TIRP, TIRAP, and MyD88, serves as an adaptor protein to several of the TLR molecules. Following activation of TLR3 and TLR4, TRIF engages the kinase TBK1 and allows its subsequent activation of the interferon regulatory factor (IRF)-3. TRIF is also involved in the activation of TNF receptor associated factor (TRAF)-6, and ultimately the activation of NF-kappa B.

Type:
Antigen: TRIF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité