Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CARMA2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3191
PRSI3191EA 435 EUR InStock
PRSI3191
Anti-CARMA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CARMA2 Antibody: CARMA proteins belong to the membrane-associated guan-ylate kinase-like (MAGUK) family of proteins that can function as molecular scaffolds that assist assembly of signal transduction molecules. CARMA1, CARMA2, and CARMA3 share high degrees of sequence and functional homology, but their tissue-specific distribution suggests that they serve distinct biological functions in different cell types. As with CARMA1, the CARD domain of CARMA2 has been shown to specifically interact with BCL10, a protein known to function as a positive regulator of cell apoptosis and NF-kappa B activation. When expressed in cells, this protein activated NF-kappa B and induced the phosphorylation of BCL10 Alternative splicing of CARMA2 results in isoforms that possess differential effects on NF-kappa B activation and endoplasmic reticulum stress-induced cell death.

Type:
Antigen: CARMA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité