Human CARMA3 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
3193P
PRSI3193PEA 122 EUR InStock
PRSI3193P
Human CARMA3 peptide
Protéines et Peptides
CARMA3 peptide is used for blocking the activity of CARMA3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité