Mouse Caspase 12 (18 aa) peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
3195P
PRSI3195PEA 122 EUR InStock
PRSI3195P
Mouse Caspase 12 (18 aa) peptide
Protéines et Peptides
Caspase-12 peptide is used for blocking the activity of the Caspase-12 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité