Mouse Caspase 12 (15 aa) peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
3197P
PRSI3197PEA 122 EUR InStock
PRSI3197P
Mouse Caspase 12 (15 aa) peptide
Protéines et Peptides
Caspase-12 peptide is used for blocking the activity of the Caspase-12 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité