Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-EIF4EBP1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-102
PRSI32-102EA 654 EUR InStock
PRSI32-102
Anti-EIF4EBP1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
4E-BP1(eukaryotic translation Initiation Factor 4E Binding Protein 1),also called ELF4EBP1/BP-1/PHAS-I ,which is located on chromosome 8p12, with 118-amino acid protein (about 13 kDa). Binding of eIF4EBP1 to eIF4E is reversible and is dependent on the phosphorylation status of eIF4EBP1. Non phosphorylated eIF4EBP1 will bind strongly to eIF4E while(24 kDa), the phosphorylated form will not. Akt, TOR, MAP kinase, S6 kinase, and Cdc2 are known kinases capable of inactivating eIF4EBP1 binding to eIF4E by phosphorylating either threonines 35, 45, 69 or serine 64. Although, not all phosphorylation events equally block the eIF4EBP1-eIF4E interaction.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: EIF4EBP1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité