Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKT3 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-106
PRSI32-106EA 620 EUR InStock
PRSI32-106
Anti-AKT3 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Akt3 (also designated protein kinase B gamma or v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 3),with 479-amino acid protein (about 53 kDa), belongs to the AKT serine/threonine protein kinase family, which also includes Akt1 and Akt2. AKT kinases are known to be regulators of cell signaling in response to insulin and growth factors. They are involved in a wide variety of biological processes including cell proliferation, differentiation, apoptosis, tumorigenesis, as well as glycogen synthesis and glucose uptake.Akt3 is not required for the maintenance of normal carbohydrate metabolism but is essential for the attainment of normal organ size. Identifying Akt3 as a selective target in melanoma cells also provides new therapeutic opportunities for patients in the advanced stages of this disease.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: AKT3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité