L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-APOA5 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
32-109
PRSI32-109EA 654 EUR InStock
PRSI32-109
Anti-APOA5 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Apolipoprotein A5 (ApoA5) is fast gaining attention as a key regulator of serum triglyceride concentrations. An ApoA5 mouse knock-out model produced an approximately four fold increase in serum triglycerides, whereas a knock-in model with human ApoA5 produced 50–70% lower concentrations of mouse serum triglycerides. In addition, peroxisome proliferator-activated receptor-_ agonists, which are used clinically to lower serum triglyceride concentrations, cause increased ApoA5 mRNA expression. Recently, it was demonstrated that ApoA5 is present in human serum detected by polyclonal antibodiesMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité