Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AURKB Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-114
PRSI32-114EA 620 EUR InStock
PRSI32-114
Anti-AURKB Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
AURKB (aurora kinase B, AIK2 or aurora-B), with 344-amino acid protein(about 39 kDa),localizes to microtubules near kinetochores, specifically to the specialized microtubules called K-fibers. AURKB is a mitotic protein kinase, which phosphorylates histone H3 and regulates Chromosomal segregation during mitosis and meiosis.It may regulates several stages of mitosis such as centrosome separation, chromosome segregation and cytokinesis.Component of the chromosomal passenger complex (CPC), a complex that acts as a key regulator of mitosis. The CPC complex has essential functions at the centromere in ensuring correct chromosome alignment and segregation and is required for chromatin-induced microtubule stabilization and spindle assembly. ARK-2 transcripts arepresent at high levels in human thymus and fetal liver.ARK-2 protein levels are maximal during both S and G2/M phases

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: AURKB
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité