Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BLK Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-118
PRSI32-118EA 509 EUR InStock
PRSI32-118
Anti-BLK Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
BLK ( B lymphoid tyrosine kinase), with 505-amino acid protein (about 56 kDa), belongs to the Src non-receptor tyrosine kinases family.Different subcellular localizations of Src-family kinases may be important for the regulation of specific cellular processes such as mitogenesis, cytoskeletal organization, and membrane trafficking.Blk is expressed exclusively by B lymphocytes and it is thought to function in a signal transductory pathway specific to this lineage. B lymphoid expression of an active Blk mutant caused proliferation of B progenitor cells and enhanced responsiveness of these cells to interleukin 7. Thus, sustained activation of Blk induces responses normally associated with the pre-BCR.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BLK
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité