Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPPB Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-120
PRSI32-120EA 620 EUR InStock
PRSI32-120
Anti-NPPB Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
BNP (brain natriuretic peptide) belongs to a family of structurally similar peptide hormones, which includes atrial natriuretic peptide (ANP), BNP, C-type natriuretic peptide (CNP) and urodilatin. ANP and BNP act mainly as cardiac hormones, produced primarily by the atrium and ventricle, respectively, while the gene encoding C-type natriuretic peptide is expressed mainly in the brain. BNP circulates in blood as a peptide hormone with natriuretic, vasodilatory and renin inhibitory properties. It is secreted predominantly by the left ventricular myocytes in response to volume expansion and pressure overload. These peptides are characterized by a common 17 amino acid ring structure with a disulfide bond between two cystein residues. This ring structure shows high homology between different natriuretic.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NPPB
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité