Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALB Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-122
PRSI32-122EA 620 EUR InStock
PRSI32-122
Anti-ALB Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Bovine serum albumin (BSA) is used in variety of laboratories products which contain BSA as a stabilizer. BSA could be detected for the indication of remains of chemical derivates from animal products. This antibody is a good reagent that may be used for the development of detection assay in ELISA or western blot to test the remaning BSA for clinical products in Vivo or research products In Vitro.

Purified antibody in PBS containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ALB
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité