Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CALR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-125
PRSI32-125EA 549 EUR InStock
PRSI32-125
Anti-CALR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Calreticulin is a multifunctional protein that acts as a major Ca(2+)-binding (storage) protein in the lumen of the endoplasmic reticulum. It is also found in the nucleus, suggesting that it may have a role in transcription regulation. Calreticulin binds to the synthetic peptide KLGFFKR, which is almost identical to an amino acid sequence in the DNA-binding domain of the superfamily of nuclear receptors. Calreticulin binds to antibodies in certain sera of systemic lupus and Sjogren patients which contain anti-Ro/SSA antibodies, it is highly conserved among species, and it is located in the endoplasmic and sarcoplasmic reticulum where it may bind calcium. The amino terminus of calreticulin interacts with the DNA-binding domain of the glucocorticoid receptor and prevents the receptor from binding to its specific glucocorticoid response element. Calreticulin can inhibit the binding of androgen receptor to its hormone-responsive DNA element and can inhibit androgen receptor and retinoic acid receptor transcriptional activities in vivo, as well as retinoic acid-induced neuronal differentiation. Thus, calreticulin can act as an important modulator of the regulation of gene transcription by nuclear hormone receptors. Systemic lupus erythematosus is associated with increased autoantibody titers against calreticulin but calreticulin is not a Ro/SS-A antigen. Earlier papers referred to calreticulin as an Ro/SS-A antigen but this was later disproven. Increased autoantibody titer against human calreticulin is found in infants with complete congenital heart block of both the IgG and IgM classes.

Rabbit anti-serum.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CALR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité