Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-128
PRSI32-128EA 509 EUR InStock
PRSI32-128
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
CD14 antigen is a GPI-linked glycoprotein with a molecular weight of 55kD. The CD14 antigen is expressed on cells of the myelomonocytic lineage including monocytes, macrophages and Langerhans cells. Low expression is observed on neutrophils and on human B cells. CD14 antigen is a receptor for bacterial lipopolysaccharide (LPS, endotoxin) and the lipopolysaccharide binding protein (LBP). LBP and CD14 antigen serves two physiological roles. These proteins act as opsonin and opsonic receptor, respectively, to promote the phagocytic uptake of bacteria or LPS coated particles by macrophages.

Antibody is purified by protein G affinity chromatography and resuspended in PBS with 0.2% BSA,

0.09% sodium azide. No reconstitution is necessary. Concentration is 0.4 mg/mL.

Purified antibody in PBS containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CD14
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité