Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-131
PRSI32-131EA 620 EUR InStock
PRSI32-131
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
CD31, also known as platelet endothelial cell adhesion molecule 1 (PECAM1), is a type I integral membrane glycoprotein and a member of the immunoglobulin superfamily of cell surface receptors.It is constitutively expressed on the surface of endothelial cells, and concentrated at the junction between them. The antibody reacts with the murine form of the Platelet-Endothelial Cell Adhesion Molecule. The reactivity of the antibody is restricted to the isoform of the molecule that is selectively expressed by endothelial cells.The antigen is predominantly present at the lateral borders of endothelial cells as described for human PECAM-1.It is also weakly expressed on many peripheral lymphoid cells and platelets.CD31 has been used to measure angiogenesis in association with tumor recurrence. Other studies have also indicated that CD31 and CD34 can be used as markers for myeloid progenitor cells and recognize different subsets of myeloid leukemia infiltrates (granular sarcomas).

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PECAM1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité