Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-133
PRSI32-133EA 390 EUR InStock
PRSI32-133
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The CD4 antigen is highly expressed on human T helper cells and thymocytes, and at lower levels on monocytes and dendritic cells. This integral membrane glycoprotein of approximately 58 kDa contains four external domains (D1 to D4) that show homology to members of the immunoglobulin (Ig) superfamily. It is responsible for the recognition of the MHC class II antigen. The CD4 antibody recognizes most thymocytes and about 65% of peripheral blood T cells.

Antibody is purified by protein A affinity chromatography.

Purified antibody in PBS containing 0.03% sodium azide

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CD4
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité