Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHEK1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-135
PRSI32-135EA 461 EUR InStock
PRSI32-135
Anti-CHEK1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Active recombinant full length human CHK1 containing an Nterminal GST tag. This protein has an apparent molecular weight of ~82 kDa. CHK1 appears to function downstream of several of the known fission yeast checkpoint gene products, including that encoded by rad3+, a gene with sequence similarity to the ATM gene mutated in patients with ataxia telangiectasia.

Antibody is purified by protein G affinity chromatography.

Purified antibody in PBS containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CHEK1
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité