Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNM1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-146
PRSI32-146EA 654 EUR InStock
PRSI32-146
Anti-DNM1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Dynamin-1 (Dyn1), with 864-amino acid protein (about 95 kDa), belongs to the dynamin family. Dynamin-1 (neuron-specific), dynamin-2 (ubiquitously expressed), and dynamin-3 (expressed only in the testis, brain, and lung), constitute the dynamin family. Members of the dynamin family are GPTase, microtubule-associated proteins which are involved in endocytosis, synaptic transmission and neurogenesis. Dynamin-1 is phosphorylated in nerve terminals exclusively in the cytosolic compartment and in vitro by protein kinase C. Dynamin-1 is a large GTPase enzyme required in membrane constriction and fission during multiple forms of endocytosis. Dynamin-1 is also a key molecule required for the recycling of synaptic vesicles in neurons, and it has been known that dynamin-1 gene expression is induced during neuronal differentiation.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DNM1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité