Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ELK1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-149
PRSI32-149EA 509 EUR InStock
PRSI32-149
Anti-ELK1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The transcription factor ELK1 is a family of member of ETS oncogene family and of the ternary complex factor (TCF) subfamily,which is located on chromosome Xp11.2 and stimulates transcription. binds to purine-rich DNA sequences. Proteins of the TCF subfamily form a ternary complex by binding to the the serum response factor and the serum reponse element in the promoter of the c-fos proto-oncogene. The protein encoded by this gene is a nuclear target for the ras-raf-MAPK signaling cascade. Elk1 is phosphorylated by MAP kinase pathways at a cluster of S/T motifs at its C terminus,It appears to be a direct target of activated MAP kinase. Biochemical studies indicate that Elk1 is a good substrate for MAP kinase, the kinetics of Elk1phosphorylation and activation correlate with MAP kinase activity, and interfering mutants of MAP kinase block Elk1 activation in vivo. More recent studies have shown that Elk1 is also a target of the Stress Activated Kinase SAPK/JNK. Phosphorylation of Elk1 has also been implicated in synaptic plasticity in the adult hippocampus.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ELK1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité