Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FES Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-153
PRSI32-153EA 549 EUR InStock
PRSI32-153
Anti-FES Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
FES (feline sarcoma oncogene) and Fer are the only two members of a unique family of cytoplasmic protein tyrosine kinases.FES and Fer contain a central Src homology-2 (SH2) domain and a carboxy-terminal tyrosine kinase catalytic domain. They are structurally distinguished from other members of cytoplasmic protein tyrosine kinase subfamilies by the presence of amino-terminal Fer/CIP4 homology and coiled-coil domains. FES was originally identified as an oncogene from avian and feline retroviruses. Human c-Fes has been implicated in myeloid, vascular endothelial and neuronal cell differentiation. FES has tyrosine-specific protein kinase activity and that activity is required for maintenance of cellular transformation. Mutations may activate the FES kinase and thereby contribute to cancer. However, recent data strongly suggests that the c-FES protein-tyrosine kinase is a tumor suppressor rather than a dominant oncogene in colorectal cancer.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FES
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité