Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBLN5 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-156
PRSI32-156EA 430 EUR InStock
PRSI32-156
Anti-FBLN5 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Fibulin 5(FBLN5), with 448-amino acid protein (about 50 kDa), is a recently discovered multifunctional extracellular matrix protein that mediates endothelial cell adhesion through integrin ligation, regulates cell growth and motility in a context-specific manner, and prevents elastinopathy in vivo. Fibulin-5 is abundantly expressed in great vessels and cardiac valves during embryogenesis, and in many adult tissues including the aorta, lung, uterus and skin, all of which contain abundant elastic fibres. Decreased fibulin-5 may contribute to the pathogenesis of aortic dissection by impairing elastic fiber assembly. Fibulin-5 is also a good marker of skin ageing and that the earlier loss of fibulin-5 may involve age-dependent changes in other elastic fibre components.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FBLN5
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité