Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-166
PRSI32-166EA 311 EUR InStock
PRSI32-166
Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Plasmid vectors for the expression of coding regions of eukaryotic genes in E. coliare in common usage; such expression vectors often encode hybrid fusion proteins containing part prokaryotic and part eukaryotic specified proteins. For instance, the pGEX.3X expression vector developed by Smith and Johnson allows for synthesis of fusion proteins between glutathionine-S-transferase (GST) and proteins encoded by inserted cDNA sequences. Antibodies derived from these GST fusion proteins are useful for checking protein expression both in plaques and on Western blots as well as for immunoaffinity purification of proteins expressed in E. coli.

Antibody is purified by protein A affinity chromatography.

Purified antibody in PBS containing 0.03% sodium azide

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: gst
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: GST

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité