Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSTP1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-167
PRSI32-167EA 454 EUR InStock
PRSI32-167
Anti-GSTP1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
GSTP1 (glutathione-S-transferase, pi 1), also called GST3/DFN7, which is located on chromosome 11q13 , is a family of enzymes that play an important role in detoxification by catalyzing the conjugation of many hydrophobic and electrophilic compounds with reduced glutathione. GSTP1 act like a tumor suppressor gene, which when inactivated leads to tumor growth, and the -class glutathione S-transferase is commonly inactivated by somatic CpGisland hypermethylation in cancers of the prostate, liver, and breast. Methylation of regulatory sequences at the GSTP1 gene locus is found in the vast majority (>90%) of prostate carcinomas and is associated with transcriptional down-regulation.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GSTP1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité