Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HPRT1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-170
PRSI32-170EA 509 EUR InStock
PRSI32-170
Anti-HPRT1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The HPRT1 gene provides instructions for making an enzyme called hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1. This enzyme allows cells to recycle purines, some of the building blocks of DNA and its chemical cousin RNA.The enzyme hypoxanthine-guanine phosphoribosyltrasferase (E.C.2.4.2.8., HPRT) plays a crucial role in uric acid synthesis and purine metabolism.This enzyme catalyzes the conversion of hypoxanthine and guanine to inosine monophosphate (IMP) and guanosine monophosphate (GMP), respectively, and uses phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) as a cosubstrate and as a source of energy. This pathway is also known as the purine salvage pathway because it allows cells to reuse purine compounds to build DNA and RNA.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HPRT1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité