Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGF1R Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-174
PRSI32-174EA 490 EUR InStock
PRSI32-174
Anti-IGF1R Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
IGF1R(insulin-like growth factor 1 receptor), a transmembrane receptor tyrosine kinase, is widely expressed in many cell types within fetal and postnatal tissues, and in many cell lines. Upon binding to its ligands, IGF-I and IGF-II, receptor autophosphorylation occurs. The triple tyrosine cluster within the kinase domain (Tyr1131, Tyr1135 and Tyr1136) is the earliest major site of autophosphorylation. Phosphorylation of these three tyrosine residues is necessary for kinase activation.Insulin receptors (IRs) share significant similarity with IGF1 receptors in both structure and function,including an equivalent triple tyrosine cluster within the activation loop of the kinase domain (Tyr1146, Tyr1150 and Tyr1151).Tyrosine autophosphorylation of insulin receptor is one of the earliest cellular responses to insulin stimulation. Autophosphorylation begins with phosphorylation of Tyr1146 and either Tyr1150 or Tyr1151. Full kinase activation requires the triple tyrosine phosphorylation.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IGF1R
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité